Palladium : Platinum (4:1) auf Kohlenstoff, Paste E101023-4/1

Lieferant: Thermo Scientific

H37009.22
H37009.22EA 0 EUR
H37009.22
Palladium : Platinum (4:1) auf Kohlenstoff, Paste E101023-4/1
Palladium : Platinum

CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless

Formel: Pd:Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03613605
CAS-Nummer: 7440-05-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR