2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H37257.06
H37257.06EA 102 EUR
H37257.06
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin 97%
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₄BrFN₂
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092924
CAS-Nummer: 869557-43-7