Platinum(IV) nitrate-Lösung (15% Pt) (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H37737.03
H37737.03EA
75.7
EUR
H37737.03
Platinum(IV) nitrate-Lösung (15% Pt) (w/w)
Platinum(IV) nitrate
Formel:
N₄O₁₂Pt Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25372548 CAS-Nummer: 18496-40-7 EINECS: 432-400-1 UN: 3093 ADR: 8,II |