2-Amino-5-brom-3-iodpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-3-iodpyridin-2-amin, 5-Brom-3-iod-2-pyridylamin
H50002.06
H50002.06EA
392
EUR
H50002.06
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin 98%
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 381233-96-1
Molecular Formula: C5H4BrIN2
Formula Weight: 298.91
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD06659000
Formel:
C₅H₄BrIN₂ Molecular Weight: 298,91 g/mol Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659000 CAS-Nummer: 381233-96-1 |