4-Aminonicotinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminopyridin-3-carbonsäure, 4-Amino-3-pyridincarbonsäure
H50032.06
H50032.06EA
73.6
EUR
H50032.06
4-Aminonicotinsäure 98%
4-Aminonicotinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 7418-65-7
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point:
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234183 CAS-Nummer: 7418-65-7 |