5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-7-azaindole
H50040.03
H50040.03EA 23.9 EUR
H50040.03
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Purity: 96% CAS No.: 183208-35-7 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.04 Melting Point: 178-179° MDL No.: MFCD06659677
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Schmelzpunkt: 178…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659677
CAS-Nummer: 183208-35-7