6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50043.03
H50043.03EA
138
EUR
H50043.03
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine 96%
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Purity: 96%
CAS No.: 902837-40-5
Molecular Formula: C8H4BrClN2
Formula Weight: 243.49
MDL No.: MFCD07781152
Formel:
C₈H₄BrClN₂ Molecular Weight: 243,49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781152 CAS-Nummer: 902837-40-5 |