(2-Chlor-4-iod-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50052.03
H50052.03EA 91 EUR
H50052.03
(2-Chlor-4-iod-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chlor-4-iod-3-pyridinyl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 884494-44-4 Molecular Formula: C6H5ClINO Formula Weight: 269.47 MDL No.: MFCD03095296
Formel: C₆H₅ClINO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095296
CAS-Nummer: 884494-44-4