(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chloropyridin-4-yl)methanol, 2-Chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-methanol
H50099.06
H50099.06EA
265
EUR
H50099.06
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol ≥97%
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol
Purity: 97%
CAS No.: 100704-10-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 64-66°
MDL No.: MFCD06858767
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,57 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06858767 CAS-Nummer: 100704-10-7 |