2-(Cyclopentyloxy)-3-pyridinboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50110.03
H50110.03EA 97.5 EUR
H50110.03
2-(Cyclopentyloxy)-3-pyridinboronsäurepinakolester 96%
2-(Cyclopentyloxy)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 96% CAS No.: 1073371-90-0 Molecular Formula: C16H24BNO3 Formula Weight: 289.19 MDL No.: MFCD07781170
Formel: C₁₆H₂₄BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781170
CAS-Nummer: 1073371-90-0