4-Chlor-8-methylchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50201.03
H50201.03EA 145 EUR
H50201.03
4-Chlor-8-methylchinolin
4-Chloro-8-methylquinoline
CAS No.: 18436-73-2 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 MDL No.: MFCD00272330
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272330
CAS-Nummer: 18436-73-2