3-(4-Chlorphenyl)propionsäure ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Chlorphenyl)propansäure
H50204.03
H50204.03EA
39.9
EUR
H50204.03
3-(4-Chlorphenyl)propionsäure ≥94%
3-(4-Chlorphenyl)propionsäure
Purity: 94%
CAS No.: 2019-34-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD00016555
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016555 CAS-Nummer: 2019-34-3 |