2-Chlor-N,N-dimethylacetamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
H50229.03EA
207
EUR
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid ≥97%
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Purity: 97%
CAS No.: 2675-89-0
Molecular Formula: C4H8ClNO
Formula Weight: 121.57
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 98-100°/11mm
MDL No.: MFCD00039360
Formel:
C₄H₈ClNO Molecular Weight: 121.57 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C (11 mmHg) Dichte: 1.182 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039360 CAS-Nummer: 2675-89-0 EINECS: 220-224-4 |