4-(Methylsulfonyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50230.03
H50230.03EA 30.2 EUR
H50230.03
4-(Methylsulfonyl)benzoesäure ≥98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 4052-30-6 Molecular Formula: C8H8O4S Formula Weight: 200.21 Melting Point: 270-275° MDL No.: MFCD00007564
Formel: C₈H₈O₄S
Schmelzpunkt: 270…275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007564
CAS-Nummer: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5