2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid, m-Xylol-4-sulfonsäurechlorid, 2,4-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dimethylbenzolsulfochlorid, m-Xylol-4-sulfonylchlorid
H50301.03
H50301.03EA 58.8 EUR
H50301.03
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 98
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 609-60-9 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5550 Odour: Acrid Melting Point: 32-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00156143
Formel: C₈H₉ClO₂S
Molecular Weight: 204.68 g/mol
Schmelzpunkt: 32…33 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156143
CAS-Nummer: 609-60-9
UN: 3261
ADR: 8 II