5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H50374.06
H50374.06EA 397 EUR
H50374.06
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 17243-13-9 Molecular Formula: C7H5ClO5S Formula Weight: 236.63 Melting Point: 171-174° UN No.: UN2923 MDL No.: MFCD00052974
Formel: C₇H₅ClO₅S
Molecular Weight: 236,63 g/mol
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052974
CAS-Nummer: 17243-13-9
ADR: 8,III