3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloroxynil
H50432.03
H50432.03EA 120 EUR
H50432.03
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril ≥97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 97+% CAS No.: 1891-95-8 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Melting Point: 143-144° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00002177
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Schmelzpunkt: 143…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002177
CAS-Nummer: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4
ADR: 6.1,III