4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50537.03
H50537.03EA
138
EUR
H50537.03
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 182198-35-2
Molecular Formula: C12H7ClN2S
Formula Weight: 246.72
Melting Point: 125-129°
MDL No.: MFCD00218029
Formel:
C₁₂H₇ClN₂S Molecular Weight: 246,72 g/mol Schmelzpunkt: 125…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218029 CAS-Nummer: 182198-35-2 |