2-Brom-5-methoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-5-methoxybenzoesäurenitril
H50608.MD
H50608.MDEA
77.1
EUR
H50608.MD
2-Brom-5-methoxybenzonitril ≥98%
2-Brom-5-methoxybenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 138642-47-4
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01861260
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861260 CAS-Nummer: 138642-47-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |