5-Methyl-3-isoxazolcarbonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H50693.03
H50693.03EA
89.2
EUR
H50693.03
5-Methyl-3-isoxazolcarbonylchlorid ≥98%
5-Methyl-3-isoxazolcarbonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 39499-34-8
Molecular Formula: C5H4ClNO2
Formula Weight: 145.55
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00085127
Formel:
C₅H₄ClNO₂ Molecular Weight: 145,55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085127 CAS-Nummer: 39499-34-8 EINECS: 254-475-6 UN: 3265 ADR: 8,II |