6-Morpholino-3-pyridinamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 193 EUR
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamin 97%
6-Morpholino-3-pyridinamin
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Formel: C₉H₁₃N₃O
Schmelzpunkt: 127…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00119562
CAS-Nummer: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3