3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50784.03
H50784.MD
H50784.03EA
135
EUR
H50784.03
H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 46196-54-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060984
Formel:
C₁₁H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060984 CAS-Nummer: 46196-54-7 |