4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50804.03
H50804.03EA
192
EUR
H50804.03
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
CAS No.: 902836-38-8
Molecular Formula: C14H16ClN3
Formula Weight: 261.76
MDL No.: MFCD08060997
Formel:
C₁₄H₁₆ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060997 CAS-Nummer: 902836-38-8 |