1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50859.03
H50859.MD
H50859.03EA
227
EUR
H50859.03
H50859.MD
1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin ≥98%
1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Purity: 98%
CAS No.: 87394-55-6
Molecular Formula: C9H12ClN3
Formula Weight: 197.67
MDL No.: MFCD08061034
Formel:
C₉H₁₂ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061034 CAS-Nummer: 87394-55-6 |