Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50899.03
H50899.MD
H50899.03EA
193
EUR
H50899.03
H50899.MD
Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Purity: 96%
CAS No.: 21725-69-9
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Odour: Odourless
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD00125030
Formel:
C₇H₅NO₂ Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00125030 CAS-Nummer: 21725-69-9 |