4-(3-Methylphenoxy)piperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(m-Tolyloxy)piperidine
H50950.03
H50950.03EA
133
EUR
H50950.03
4-(3-Methylphenoxy)piperidin ≥97%
4-(3-Methylphenoxy)piperidin
Purity: 97%
CAS No.: 63843-46-9
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.28
Melting Point: 190-191°
MDL No.: MFCD06248345
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,28 g/mol Schmelzpunkt: 190…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248345 CAS-Nummer: 63843-46-9 |