4-(4-Piperidinyloxy)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H50958.03
H50958.MD
H50958.03EA
245
EUR
H50958.03
H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitril ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 224178-67-0
Molecular Formula: C12H14N2O
Formula Weight: 202.26
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD07368391
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368391 CAS-Nummer: 224178-67-0 ADR: 6.1,III |