(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylate, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, (2S,4R)-1-Boc-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine, Boc-Hyp-OL
H51050.06
H51050.06EA 248 EUR
H51050.06
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 61478-26-0 Molecular Formula: C10H19NO4 Formula Weight: 217.26 MDL No.: MFCD02094386
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molecular Weight: 217,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094386
CAS-Nummer: 61478-26-0