(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-2-Amino-1,1-diphenylpropan-1-ol
H51083.03
H51083.03EA
144
EUR
H51083.03
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 99%
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 78603-93-7
Molecular Formula: C15H17NO
Formula Weight: 227.30
Melting Point: 102-105°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD02677967
Formel:
C₁₅H₁₇NO Molecular Weight: 227,30 g/mol Schmelzpunkt: 102…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677967 CAS-Nummer: 78603-93-7 ADR: 8,III |