5-Chinolinol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
H51096.MD
H51096.MDEA 25.6 EUR
H51096.MD
5-Chinolinol ≥99%
5-Chinolinol
Purity: 99% CAS No.: 578-67-6 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 MDL No.: MFCD00006792
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006792
CAS-Nummer: 578-67-6
EINECS: 209-428-4