3-Iodphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H51112.03
H51112.06
H51112.03EA
25.6
EUR
H51112.03
H51112.06
3-Iodphenylboronsäure ≥97%
3-Iodphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 221037-98-5
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD01319015
Formel:
C₆H₆BIO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319015 CAS-Nummer: 221037-98-5 |