5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-{[5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl}piperidine
H51117.06
H51117.06EA 138 EUR
H51117.06
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
CAS No.: 1218790-44-3 Molecular Formula: C16H26BNO2S Formula Weight: 307.26 MDL No.: MFCD11113036
Formel: C₁₆H₂₆BNO₂S
Molecular Weight: 307,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113036
CAS-Nummer: 1218790-44-3