N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H51136.03
H51136.06
H51136.14
H51136.03EA
32.9
EUR
H51136.03
H51136.06
H51136.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Purity: 98%
CAS No.: 62965-35-9
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Melting Point: 118-121°
MDL No.: MFCD00065574
Formel:
C₁₁H₂₁NO₄ Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065574 CAS-Nummer: 62965-35-9 |