2,5-Diiod-1-methylimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Diiod-1-methyl-1H-imidazol
H51212.03
H51212.03EA 226 EUR
H51212.03
2,5-Diiod-1-methylimidazol ≥98%
2,5-Diiodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄I₂N₂
Molecular Weight: 333,9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179540
CAS-Nummer: 86026-81-5