1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazol ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51405.03
H51405.03EA 178 EUR
H51405.03
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazol ≥90%
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazol
Purity: 90+% CAS No.: 147716-03-8 Molecular Formula: C16H32N2Sn Formula Weight: 371.15 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319031
Formel: C₁₆H₃₂N₂Sn
Molecular Weight: 371,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319031
CAS-Nummer: 147716-03-8
ADR: 6.1,III