3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione
H51488.MD
H51488.MDEA 755 EUR
H51488.MD
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion ≥97%
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion
Purity: 97% CAS No.: 129034-70-4 Molecular Formula: C19H34O3Sn Formula Weight: 429.17 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319011
Formel: C₁₉H₃₄O₃Sn
Molecular Weight: 429,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319011
CAS-Nummer: 129034-70-4
ADR: 6.1,III