3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (2-oxo-2-((3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)amino)ethyl)carbamate, tert-Butyl (2-oxo-2-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]amino}ethyl)carbamate
H51709.06
H51709.06EA
186
EUR
H51709.06
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1257651-17-4
Molecular Formula: C19H29BN2O5
Formula Weight: 376.26
MDL No.: MFCD16294500
Formel:
C₁₉H₂₉BN₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294500 CAS-Nummer: 1257651-17-4 |