3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51794.03
H51794.03EA 124 EUR
H51794.03
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide 97%
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide
Purity: 97% Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Melting Point: 117-122° MDL No.: MFCD12026307
Formel: C₇H₈N₂S
Molecular Weight: 152,21 g/mol
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026307
CAS-Nummer: 334017-95-7