2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H51870.03
H51870.03EA
101
EUR
H51870.03
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole 97%
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 850429-55-9
Molecular Formula: C6H9ClN2O
Formula Weight: 160.60
MDL No.: MFCD03788569
Formel:
C₆H₉ClN₂O Molecular Weight: 160,60 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788569 CAS-Nummer: 850429-55-9 |