2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H51879.03
H51879.03EA
203
EUR
H51879.03
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C8H6ClFO2
Formula Weight: 188.59
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD11846444
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188,59 g/mol Schmelzpunkt: 186…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846444 CAS-Nummer: 173315-54-3 |