(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H52166.03
H52166.06
H52166.03EA
96.9
EUR
H52166.03
H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)propionsäure 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)propionsäure
Purity: 95%
CAS No.: 261380-20-5
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD01320860
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Schmelzpunkt: 143…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320860 CAS-Nummer: 261380-20-5 |