2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52311.03
H52311.03EA 255 EUR
H52311.03
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine 96%
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 94446-97-6 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.92 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 291° MDL No.: MFCD08276299
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 291 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276299
CAS-Nummer: 94446-97-6