2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,5-Trimethylpyridin-3-ol
H52357.03
H52357.03EA
272
EUR
H52357.03
2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol 97%
2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol
Purity: 97%
CAS No.: 5622-78-6
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 115543
MDL No.: MFCD17015035
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015035 CAS-Nummer: 5622-78-6 |