2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52471.MD
H52471.MDEA 148 EUR
H52471.MD
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure ≥98%
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 957060-90-1 Molecular Formula: C8H8BF3O3 Formula Weight: 219.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD09027258
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Schmelzpunkt: 125…128 °C
MDL: MFCD09027258
CAS-Nummer: 957060-90-1