3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
H52498.03
H52498.03EA 302 EUR
H52498.03
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 850567-31-6 Molecular Formula: C11H17BN2O3 Formula Weight: 236.08 Melting Point: 42-45° MDL No.: MFCD04115706
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₃
Molecular Weight: 236,08 g/mol
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115706
CAS-Nummer: 850567-31-6