3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52510.03 H52510.06
H52510.03EA 127 EUR
H52510.03 H52510.06
3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115665
CAS-Nummer: 505083-04-5