(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52556.03 H52556.06
H52556.03EA 69.2 EUR
H52556.03 H52556.06
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin ≥97%
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Purity: 97% CAS No.: 143900-43-0 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 46-50° Optical Rotation: -23° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD04115306
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115306
CAS-Nummer: 143900-43-0