trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid, (E)-(3,3-Dimethylbut-1-en-1-yl)boronic acid
H52627.MD
H52627.MDEA
89.6
EUR
H52627.MD
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronsäure ≥97%
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 86595-37-1
Molecular Formula: C6H13BO2
Formula Weight: 127.98
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD01074624
Formel:
C₆H₁₃BO₂ Molecular Weight: 127,98 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074624 CAS-Nummer: 86595-37-1 |