4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H52660.03
H52660.03EA
216
EUR
H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 149507-36-8
Molecular Formula: C8H8BF3O3
Formula Weight: 219.95
Melting Point: 198-202°
MDL No.: MFCD07363790
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219,95 g/mol Schmelzpunkt: 198…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363790 CAS-Nummer: 149507-36-8 |