(3-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Methylsulphonamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52705.03
H52705.03EA 196 EUR
H52705.03
(3-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid 98%
(3-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 850568-39-7 Molecular Formula: C8H12BNO4S Formula Weight: 229.06 Melting Point: 246-248° MDL No.: MFCD06659817
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
Molecular Weight: 229,06 g/mol
Schmelzpunkt: 246…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659817
CAS-Nummer: 850568-39-7